Stampa…
2-Hydroxyethylurea
Fornitore: Apollo Scientific
OR17003-100G OR17003-250G OR17003-500G
APOSOR17003-100GEA 132 EUR
APOSOR17003-100G APOSOR17003-250G APOSOR17003-500G
2-Hydroxyethylurea
2-Hydroxyethylurea
Formula: C₃H₈N₂O₂
Punto di fusione: 164…169 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059080
CAS Number: 2078-71-9