Stampa…
2,5-Dichloropyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16998-1G OR16998-250MG
APOSOR16998-1GEA 63.8 EUR
APOSOR16998-1G APOSOR16998-250MG
2,5-Dichloropyrazine
2,5-Dichloropyrazine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04117886
CAS Number: 19745-07-4