Stampa…
4,6-Dihydroxynicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR16997-1G OR16997-5G
APOSOR16997-1GEA 66.7 EUR
APOSOR16997-1G APOSOR16997-5G
4,6-Dihydroxynicotinic acid
4,6-Dihydroxynicotinic acid
Formula: C₆H₅NO₄
Punto di fusione: 309…311 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234168
CAS Number: 5466-62-6