Stampa…
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16996-1G OR16996-5G OR16996-25G
APOSOR16996-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16996-1G APOSOR16996-5G APOSOR16996-25G
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid 97%
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827552
CAS Number: 1189513-51-6