Stampa…

1,3-Dibromoacetone 95%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

OR16995-1G OR16995-5G OR16995-10G
APOSOR16995-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16995-1G APOSOR16995-5G APOSOR16995-10G
1,3-Dibromoacetone 95%
1,3-Dibromoacetone
Formula: BrH₂CC(O)CH₂Br
Punto di ebollizione: 97…98 °C/21mmHg
Densità: 2,12 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013540
CAS Number: 816-39-7
EINECS: 212-430-8
UN: 1760
ADR: 8,II

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR