2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₂BrCl₂NO₂ Punto di fusione: 200…202 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03411637 CAS Number: 343781-56-6 |