Stampa…
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: DMPO, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide
OR16990-1G OR16990-5G OR16990-10G
APOSOR16990-1GEA 29.2 EUR
APOSOR16990-1G APOSOR16990-5G APOSOR16990-10G
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide 97%
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide
Formula: C₆H₁₁NO
Peso molecolare: 113,16 g/mol
Punto di ebollizione: 78 °C/1,4mmHg
Punto di fusione: 25…29 °C
Densità: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005279
CAS Number: 3317-61-1
EINECS: 222-011-1