Stampa…
α-Bromo-o-toluic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Bromomethyl)benzoic acid
OR16987-1G OR16987-25G OR16987-5G
APOSOR16987-1GEA 58.2 EUR
APOSOR16987-1G APOSOR16987-25G APOSOR16987-5G
α-Bromo-o-toluic acid 97%
α-Bromo-o-toluic acid
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di fusione: 145…150 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090420
CAS Number: 7115-89-1
UN: 3261
ADR: 8,II