Stampa…
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16985-100MG OR16985-1G OR16985-250MG
APOSOR16985-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR16985-100MG APOSOR16985-1G APOSOR16985-250MG
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
4-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇NO₂
Punto di fusione: 196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020382
CAS Number: 50685-26-2