Stampa…
Bis(4-nitrophenyl)carbonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16983-100G OR16983-25G OR16983-500G
APOSOR16983-100GEA 49.3 EUR
APOSOR16983-100G APOSOR16983-25G APOSOR16983-500G
Bis(4-nitrophenyl)carbonate 98%
Bis(4-nitrophenyl)carbonate
Formula: C₁₃H₈N₂O₇
Punto di fusione: 136…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007322
CAS Number: 5070-13-3
EINECS: 225-775-4