Stampa…
2-Nitro-m-toluidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-2-nitroaniline
OR16981-1G OR16981-25G OR16981-5G
APOSOR16981-1GEA 26.3 EUR
APOSOR16981-1G APOSOR16981-25G APOSOR16981-5G
2-Nitro-m-toluidine 97%
2-Nitro-m-toluidine
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,1500 g/mol
Punto di fusione: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00074851
CAS Number: 601-87-6