3-Amino-o-cresol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Amino-2-methylphenol, 1-Amino-3-hydroxy-2-methylbenzene, 3-Hydroxy-2-methylaniline, 2-Amino-6-hydroxytoluene
OR16980-1G
OR16980-25G
OR16980-5G
APOSOR16980-1GEA
58.2
EUR
APOSOR16980-1G
APOSOR16980-25G
APOSOR16980-5G
3-Amino-o-cresol
3-Amino-o-cresol
Formula:
C₇H₉NO Peso molecolare: 123,15 g/mol Punto di fusione: 129…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007787 CAS Number: 53222-92-7 |