4(3H)-Pyrimidinone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Pyrimidinol, 4(3H)-Pyrimidone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4-Hydroxypyrimidine, Pyrimidin-4(3H)-one
OR16979-5G
OR16979-25G
OR16979-100G
OR16979-500G
OR16979-1KG
APOSOR16979-5GEA
14.7
EUR
APOSOR16979-5G
APOSOR16979-25G
APOSOR16979-100G
APOSOR16979-500G
APOSOR16979-1KG
4(3H)-Pyrimidinone 98%
4(3H)-Pyrimidinone
Formula:
C₄H₄N₂O Peso molecolare: 96,09 g/mol Punto di fusione: 166…169 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006664 CAS Number: 4562-27-0 EINECS: 224-932-4 |