Stampa…
Cyclopentanecarbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cyclopentanecarboxaldehyde
OR16978-100G OR16978-25G
APOSOR16978-100GEA 255 EUR
APOSOR16978-100G APOSOR16978-25G
Cyclopentanecarbaldehyde 95%
Cyclopentanecarbaldehyde
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 140…141 °C
Densità: 0,919 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00060798
CAS Number: 872-53-7
EINECS: 212-829-7
UN: 1989
ADR: 3,III