Stampa…
5-Methyl-2-furoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR16977-25G OR16977-100G
APOSOR16977-25GEA 172 EUR
APOSOR16977-25G APOSOR16977-100G
5-Methyl-2-furoic acid 98%
5-Methyl-2-furoic acid
Formula: C₆H₆O₃
Punto di fusione: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00092359
CAS Number: 1917-15-3