Stampa…
8-Bromocaprylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR16974-100G OR16974-250G OR16974-25G
APOSOR16974-100GEA 250 EUR
APOSOR16974-100G APOSOR16974-250G APOSOR16974-25G
8-Bromocaprylic acid
8-Bromocaprylic acid
Formula: BrH₂C(CH₂)₆COOH
Punto di ebollizione: 147…150 °C/2mmHg
Punto di fusione: 35…38 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004430
CAS Number: 17696-11-6
UN: 3261
ADR: 8,II