Stampa…
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
OR16973-1G OR16973-250MG OR16973-5G
APOSOR16973-1GEA 16.1 EUR
APOSOR16973-1G APOSOR16973-250MG APOSOR16973-5G
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₅IN₂O₂
Peso molecolare: 252,01 g/mol
Punto di fusione: 241…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00461121
CAS Number: 75092-30-7