Stampa…
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Bis(tert-butyl)benzaldehyde
OR16972-1G OR16972-25G OR16972-5G
APOSOR16972-1GEA 14.7 EUR
APOSOR16972-1G APOSOR16972-25G APOSOR16972-5G
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde
Formula: C₁₅H₂₂O
Peso molecolare: 218,34 g/mol
Punto di ebollizione: 130…132 °C/5mmHg
Punto di fusione: 85…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026298
CAS Number: 17610-00-3