Stampa…
4-(Methylamino)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16971-25G OR16971-5G
APOSOR16971-25GEA 317 EUR
APOSOR16971-25G APOSOR16971-5G
4-(Methylamino)benzonitrile
4-(Methylamino)benzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di fusione: 87…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00016381
CAS Number: 4714-62-9