Stampa…
1,9-Nonanediol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,9-Dihydroxy nonane, Nonane-1,9-diol
OR16970-100G OR16970-500G
APOSOR16970-100GEA 26.3 EUR
APOSOR16970-100G APOSOR16970-500G
1,9-Nonanediol 98%
1,9-Nonanediol
Formula: C₉H₂₀O₂
Peso molecolare: 160,26 g/mol
Punto di ebollizione: 177 °C/15mmHg
Punto di fusione: 45…47 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002991
CAS Number: 3937-56-2