Stampa…
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16966-1G OR16966-5G
APOSOR16966-1GEA 0 EUR
APOSOR16966-1G APOSOR16966-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Formula: C₈H₁₇ClN₂
Punto di ebollizione: 85…87 °C/7mmHg
Punto di fusione: –23…–22 °C
Densità: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 104-16-5
EINECS: 203-181-6