Stampa…
3-Aminofenolo
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
OR16952-1KG OR16952-500G OR16952-100G
APOSOR16952-1KGEA 102 EUR
APOSOR16952-1KG APOSOR16952-500G APOSOR16952-100G
3-Aminofenolo
3-Aminofenolo
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 164 °C/11mmHg
Punto di fusione: 120…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007786
CAS Number: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III