Tetrabutylammonium acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR16951-100G
OR16951-500G
OR16951-1KG
APOSOR16951-100GEA
29
EUR
APOSOR16951-100G
APOSOR16951-500G
APOSOR16951-1KG
Tetrabutylammonium acetate 98%
Tetrabutylammonium acetate
Formula:
C₁₈H₃₉NO₂ Punto di fusione: 95…98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043208 CAS Number: 10534-59-5 EINECS: 234-101-8 |