Stampa…
Ferro (III) citrato idrato
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ferric citrate
OR16950-1KG OR16950-250G
APOSOR16950-1KGEA 142 EUR
APOSOR16950-1KG APOSOR16950-250G
Ferro (III) citrato idrato
Ferro (III) citrato idrato
Formula: C₆H₅FeO₇·xH₂O
Peso molecolare: 244,948 g/mol (anhy)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149615
CAS Number: 334024-15-6
EINECS: 222-536-6