Stampa…
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dibromobenzaldehyde
OR16948-1G OR16948-5G
APOSOR16948-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16948-1G APOSOR16948-5G
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde 95%
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde
Formula: C₇H₄Br₂O
Peso molecolare: 263,93 g/mol
Punto di fusione: 89…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040410
CAS Number: 67713-23-9