Stampa…
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 1H-indazole-3-carboxylate
OR16947-5G OR16947-1G
APOSOR16947-5GEA 105 EUR
APOSOR16947-5G APOSOR16947-1G
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate 95+%
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,20 g/mol
Punto di fusione: 132…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01138134
CAS Number: 4498-68-4