Stampa…
5-Bromo-o-cresol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Bromo-2-methylphenol
OR16945-25G OR16945-5G OR16945-100G
APOSOR16945-25GEA 37.9 EUR
APOSOR16945-25G APOSOR16945-5G APOSOR16945-100G
5-Bromo-o-cresol
5-Bromo-o-cresol
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,04 g/mol
Punto di fusione: 75…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061906
CAS Number: 36138-76-8