Stampa…
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1694-1G OR1694-5G
APOSOR1694-1GEA 64 EUR
APOSOR1694-1G APOSOR1694-5G
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: 186…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03848058
CAS Number: 70555-46-3