Stampa…

6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR16939-100G OR16939-25G OR16939-5G
APOSOR16939-100GEA 431 EUR
APOSOR16939-100G APOSOR16939-25G APOSOR16939-5G
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₃Br₂N₃
Peso molecolare: 276,92 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460056
CAS Number: 63744-22-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR