Stampa…
4-Metilmorfolina
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: NMM, N-Methylmorpholine
OR16938-100ML OR16938-500ML
APOSOR16938-100MLEA 16.1 EUR
APOSOR16938-100ML APOSOR16938-500ML
4-Metilmorfolina
4-Metilmorfolina
Formula: C₅H₁₁NO
Peso molecolare: 101,15 g/mol
Punto di ebollizione: 115…116 °C
Punto di fusione: –66 °C
Densità: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 14 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006175
CAS Number: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3+8,II