Stampa…
Allyl bromide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
OR16937-250G OR16937-1KG
APOSOR16937-250GEA 87 EUR
APOSOR16937-250G APOSOR16937-1KG
Allyl bromide 99%
Allyl bromide
Formula: C₃H₅Br
Punto di ebollizione: 70…71 °C
Punto di fusione: –119 °C
Densità: 1,398 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –1 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000244
CAS Number: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3+6.1,I