Stampa…
Etile ioduro 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl iodide
OR16933-100G OR16933-500G
APOSOR16933-100GEA 87.3 EUR
APOSOR16933-100G APOSOR16933-500G
Etile ioduro 98%
Etile ioduro
Formula: C₂H₅I
Peso molecolare: 155,97 g/mol
Punto di ebollizione: 69…73 °C
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001091
CAS Number: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN: 1993
ADR: 3,III