Stampa…
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR16912-10G OR16912-1G OR16912-5G
APOSOR16912-10GEA 489 EUR
APOSOR16912-10G APOSOR16912-1G APOSOR16912-5G
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Formula: C₁₇H₁₈O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03847881
CAS Number: 142717-44-0