Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid hydrazide
OR16906-1G OR16906-5G OR16906-250MG
APOSOR16906-1GEA 61.1 EUR
APOSOR16906-1G APOSOR16906-5G APOSOR16906-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Formula: C₈H₈N₄O
Peso molecolare: 176,179 g/mol
Punto di fusione: 213…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07021499
CAS Number: 886361-97-3