Stampa…
2-Phenoxyisonicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16904-1G OR16904-250MG OR16904-100MG OR16904-2.5G OR16904-5G
APOSOR16904-1GEA 249 EUR
APOSOR16904-1G APOSOR16904-250MG APOSOR16904-100MG APOSOR16904-2.5G APOSOR16904-5G
2-Phenoxyisonicotinic acid 97%
2-Phenoxyisonicotinic acid
Formula: C₁₂H₉NO₃
Punto di fusione: 240…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09414712
CAS Number: 51362-08-4