Stampa…
tert-Butyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16902-500MG OR16902-250MG
APOSOR16902-500MGEA 145 EUR
APOSOR16902-500MG APOSOR16902-250MG
tert-Butyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
tert-Butyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₂₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06739056
CAS Number: 336191-17-4