Stampa…
6-Bromo-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carbonitrile
OR16899-1G OR16899-500MG
APOSOR16899-1GEA 386 EUR
APOSOR16899-1G APOSOR16899-500MG
6-Bromo-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbonitrile
6-Bromo-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbonitrile
Formula: C₁₀H₅BrN₂O
Peso molecolare: 249,07 g/mol
Punto di fusione: 308…311 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09724162
CAS Number: 99465-03-9