Stampa…
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16893-1G OR16893-5G
APOSOR16893-1GEA 24.4 EUR
APOSOR16893-1G APOSOR16893-5G
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Formula: C₇H₆BrNO
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696879
CAS Number: 29124-57-0