Stampa…
1-(tert-Butyl) 2-ethyl 6-bromo-1H-indole-1,2-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 6-bromo-1H-indole-2-carboxylate, N-BOC protected
OR16891-1G OR16891-500MG
APOSOR16891-1GEA 430 EUR
APOSOR16891-1G APOSOR16891-500MG
1-(tert-Butyl) 2-ethyl 6-bromo-1H-indole-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-ethyl 6-bromo-1H-indole-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₆H₁₈BrNO₄
Peso molecolare: 368,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025933
CAS Number: 939045-17-7