Stampa…
2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR16889-1G OR16889-5G
APOSOR16889-1GEA 336 EUR
APOSOR16889-1G APOSOR16889-5G
2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine 95%
2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine
Formula: C₅HCI₃IN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 406676-23-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III