Stampa…
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-(4-methylpiperidin-1-yl)aniline
OR16881-1G OR16881-500MG
APOSOR16881-1GEA 582 EUR
APOSOR16881-1G APOSOR16881-500MG
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
Formula: C₁₇H₂₈N₄
Peso molecolare: 288,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12025950
CAS Number: 1160474-88-3