Stampa…
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1-propanamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR16878-1G OR16878-250MG
APOSOR16878-1GEA 435 EUR
APOSOR16878-1G APOSOR16878-250MG
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1-propanamine
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1-propanamine
Formula: C₇H₁₅NO₂
Peso molecolare: 145,2 g/mol
Punto di ebollizione: 91…92 °C/14mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09923637
CAS Number: 66442-97-5
UN: 2735
ADR: 8,III