Stampa…
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR16876-1G OR16876-250MG OR16876-5G
APOSOR16876-1GEA 285 EUR
APOSOR16876-1G APOSOR16876-250MG APOSOR16876-5G
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₉H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 210,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025931
CAS Number: 1140512-58-8