Stampa…
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-Chloro-5-azaindole-2-carboxylate
OR16875-1G OR16875-250MG
APOSOR16875-1GEA 150 EUR
APOSOR16875-1G APOSOR16875-250MG
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₉H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 210,62 g/mol
Punto di fusione: 224…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09870065
CAS Number: 688357-19-9