Stampa…
Methyl-3-bromopicolinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16874-1G OR16874-5G OR16874-25G
APOSOR16874-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16874-1G APOSOR16874-5G APOSOR16874-25G
Methyl-3-bromopicolinate
Methyl-3-bromopicolinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025946
CAS Number: 53636-56-9