Stampa…
Methyl-2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
OR16873-1G OR16873-500MG
APOSOR16873-1GEA 671 EUR
APOSOR16873-1G APOSOR16873-500MG
Methyl-2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
Methyl-2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
Formula: C₁₁H₁₄INO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12025947
CAS Number: 756813-88-4