Stampa…
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16867-1G OR16867-500MG
APOSOR16867-1GEA 66.7 EUR
APOSOR16867-1G APOSOR16867-500MG
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄IN₃O₂
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781574
CAS Number: 885521-22-2