Stampa…
4,6-Dioxo-6-phenylhexanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR16866-1G OR16866-500MG
APOSOR16866-1GEA 444 EUR
APOSOR16866-1G APOSOR16866-500MG
4,6-Dioxo-6-phenylhexanoic acid
4,6-Dioxo-6-phenylhexanoic acid
Formula: C₁₂H₁₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025948
CAS Number: 114150-57-1