Stampa…
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-(hydroxymethyl)pyridine, (5-Chloropyridin-2-yl)methanol
OR16865-1G OR16865-250MG OR16865-5G
APOSOR16865-1GEA 19 EUR
APOSOR16865-1G APOSOR16865-250MG APOSOR16865-5G
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆ClNO
Peso molecolare: 143,5709 g/mol
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10000856
CAS Number: 209526-98-7