Stampa…
5-Chloro-2-formylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloropyridine-2-carbaldehyde, 5-Chloropicolinaldehyde, 5-Chloro-2-pyridinecarbaldehyde
OR16864-1G OR16864-5G OR16864-10G
APOSOR16864-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16864-1G APOSOR16864-5G APOSOR16864-10G
5-Chloro-2-formylpyridine
5-Chloro-2-formylpyridine
Formula: C₆H₄ClNO
Peso molecolare: 141.56 g/mol
Punto di fusione: 66…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08277271
CAS Number: 31181-89-2